安全性情報
HPA012530
Sigma-Aldrich
抗-LGR5 ウサギ宿主抗体
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
別名:
抗-Gタンパク質共役受容体49, 抗-Gタンパク質共役受容体67, 抗-オーファンGタンパク質共役受容体HG38, 抗-ロイシンリッチリピート含有Gタンパク質共役受容体5前駆体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
Human Protein Atlas Number:
NACRES:
NA.41
結合体:
unconjugated
application:
IHC
クローン:
polyclonal
化学種の反応性:
human
citations:
20
テクニック:
immunohistochemistry: 1:200- 1:500
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
製品種目
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
化学種の反応性
human
テクニック
immunohistochemistry: 1:200- 1:500
免疫原配列
AIIHPNAFSTLPSLIKLDLSSNLLSSFPITGLHGLTHLKLTGNHALQSLISSENFPELKVIEMPYAYQCCAFGVCENAYKISNQWNKGDNSSMDDLHKKDAGMFQAQDERDLEDFLLDFEEDLKALHSVQCSPSPGPFKPCEHLLDG
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... LGR5(8549)
詳細
ロイシンリッチリピート含有Gタンパク質結合受容体5(LGR5)は、7回膜貫通型Gタンパク質結合受容体です。この受容体は、糖タンパク質ホルモン受容体ファミリーに属します。LGR5は子宮内膜層に存在します。LGR5遺伝子はヒト染色体の12q21.1に位置します。
免疫原
ロイシンリッチリピート含有Gタンパク質共役型受容体5前駆体のPrEST(protein epitope signature tag)抗原リコンビナントタンパク質。
アプリケーション
Atlas Antibodiesが提供するすべてのPrestige抗体は、Human Protein Atlas(HPA)プロジェクトにより開発および検証されているので、本業界で最も広範な特性評価により支援されています。
Human Protein Atlasプロジェクトは、次の3つのAtlasに細分することができます。 組織Atlas、がんAtlas、およびヒト細胞Atlas。Tissue and Cancer Atlas(組織とがんAtlas)プロジェクトをサポートするために生成された抗体は、何百もの正常組織と疾患組織に対して免疫組織染色検査が行われています。また、Human Cell Atlas(ヒト細胞Atlas)プロジェクトの最近の取り組みを通じ、多くは、組織レベルだけでなく現在では細胞内レベルでもヒトプロテオームをマッピングする免疫蛍光により特徴が明らかにされています。これらの画像とこの膨大なデータセットのコレクションは、Image Galleryリンクをクリックすることにより、Human Protein Atlas(HPA)サイトでご覧になれます。私たちは、Prestige抗体®プロトコルおよびその他の有用な情報もお届けします。
ウサギで産生された抗LGR5抗体は、以下の用途に使用されています:
  • 免疫細胞染色検査
  • 免疫組織染色
  • ウェスタンブロッティング
生物化学的/生理学的作用
ロイシンリッチリピート含有Gタンパク質結合受容体5(LGR5)は、R-スポンジンに結合し、Wnt/β-カテニン経路を増強します。この受容体は、腫瘍の進行を促進し、結腸直腸がんの発症を誘発します。LGR5は、多数の成人組織において幹細胞マーカーとして機能すると思われます。LGR5は、大腸がん、胃がん、肝臓がん、食道がんなどさまざまながんにおいて臨床病理学的意義を持ちます。LGR5の発現増加は、卵巣がん、大腸がん、肝細胞がんと関連付けられています。
特徴および利点
Prestige抗体® は、高度に特徴付けられ、広く検証された抗体です。各標的について得られている特性データのすべてをページ上部の製品名のすぐ下にあるリンクからアクセスできるHuman Protein Atlasポータルを介してご利用いただけることも、この抗体の利点です。Prestige抗体®の特有性と他のタンパク質との交差反応性の低さは、抗原領域の徹底的な選択、アフィニティー精製、および厳格な選択によるものです。すべてのPrestige抗体についてPrestige抗原コントロールをご用意しております。リンケージセクションでご確認ください。
Prestige抗体はすべて、次の方法で試験されます。
  • 44の正常ヒト組織ならびに最も一般的な20タイプのがん組織から成るIHC組織アレイによる検査。
  • 364のヒト組換えタンパク質フラグメントで構成されるタンパク質アレイによる検査。
関連事項
対応する抗原APREST71276
物理的形状
PBS溶液(pH 7.2, 40%グリセロールおよび0.02%アジ化ナトリウム含有)。
法的情報
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
弊社のカタログまたはその他の製品添付文書に明記されていない限り、弊社の製品は研究専用であり、未承認の商業的用途、体外診断用、生体外・生体内の治療用、あらゆる種類の消費またはヒトや動物への適用を含めるがこれらには制限されないその他のいかなる目的にも使用されるものではありません。
WGK
WGK 1
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
HPA012530-25UL:
HPA012530-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Spatio-temporal expression profile of stem cell-associated gene LGR5 in the intestine during thyroid hormone-dependent metamorphosis in Xenopus laevis
Sun G, et al.
PLoS ONE, 5(10) (2010)
Chronic chemotherapeutic stress promotes evolution of stemness and WNT/beta-catenin signaling in colorectal cancer cells: implications for clinical use of WNT-signaling inhibitors
Ayadi M, et al.
Oncotarget, 6(21), 18518-18518 (2015)
Detecting genetic mosaicism in cultures of human pluripotent stem cells
Baker D, et al.
Stem Cell Reports, 7(5), 998-1012 (2016)
Laura Bongiovanni et al.
Veterinary sciences, 7(2) (2020-05-14)
Evidence is accumulating that tumour development is driven by cancer stem cells (CSCs). In order to understand the presence and potential contribution of stem cells (SCs) as tumour-initiating cells in canine cutaneous tumours, we selected three putative SC markers (Lgr5
Nora M Gerhards et al.
The journal of histochemistry and cytochemistry : official journal of the Histochemistry Society, 64(3), 190-204 (2016-01-08)
Functional hair follicle (HF) stem cells (SCs) are crucial to maintain the constant recurring growth of hair. In mice and humans, SC subpopulations with different biomarker expression profiles have been identified in discrete anatomic compartments of the HF. The rare
資料
オルガノイド培養用製品により、組織または幹細胞に由来する3Dの脳、腸、肺および腫瘍のオルガノイドモデルを作成できます。
Organoid culture products to generate tissue and stem cell derived 3D brain, intestinal, gut, lung and cancer tumor organoid models.