HPA019587
抗UPF1抗体 ウサギ宿主抗体
affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution, Ab1
別名:
UPF1 Antibody - Anti-UPF1 antibody produced in rabbit, Upf1 Antibody, Anti-ATP-dependent helicase RENT1, Anti-NORF1, Anti-Nonsense mRNA reducing factor 1, Anti-Regulator of nonsense transcripts 1, Anti-Up-frameshift suppressor 1 homolog, Anti-hUpf1
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous glycerol solution
化学種の反応性
mouse, human, rat
強化検証
RNAi knockdown
Learn more about Antibody Enhanced Validation
テクニック
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
免疫原配列
LEELWKENPSATLEDLEKPGVDEEPQHVLLRYEDAYQYQNIFGPLVKLEADYDKKLKESQTQDNITVRWDLGLNKKRIAYFTLPKTD
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... UPF1(5976)
詳細
免疫原
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
関連事項
物理的形状
法的情報
免責事項
WGK
WGK 1
Jan Code
HPA019587-100UL:
HPA019587-25UL:
試験成績書(COA)