安全性情報
HPA027612
Sigma-Aldrich
Anti-ID2 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution, ab1
別名:
抗GIG8抗体, 抗bHLHb26抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
Human Protein Atlas Number:
NACRES:
NA.41
結合体:
unconjugated
application:
IF
IHC
クローン:
polyclonal
化学種の反応性:
human
citations:
3
テクニック:
immunoblotting: 1:100-1:250
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:1000-1:2500
由来生物
rabbit
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
製品種目
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
化学種の反応性
human
テクニック
immunoblotting: 1:100-1:250
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:1000-1:2500
免疫原配列
MEILQHVIDYILDLQIALDSHPTIVSLHHQRPGQNQASRTPLTTLNTDISILSLQASEFPSELMSNDSKALCG
UniProtアクセッション番号
アプリケーション
research pathology
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ID2(3398)
免疫原
DNA結合阻害因子2(ドミナントネガティブヘリックス・ループ・ヘリックスタンパク質)のPrEST(protein epitope signature tag)抗原リコンビナントタンパク質。
アプリケーション
Prestige抗体®は、Human Proteome Resource(HPR)プロジェクト (www.proteinatlas.org)によって開発・実証されたAtlas抗体です。抗体はすべて、数百の正常組織・疾病組織に対する免疫組織染色試験を行っています。これらの染色画像はHuman Protein Atlas(HPA)サイトで[Image Gallery]リンクをクリックするとご覧いただけます。さらに、ほとんどのPrestige抗体はプロテインアレイおよびウェスタンブロッティングの試験を行っています。試験の プロトコール およびPrestige抗体、HPAに関する情報は sigma.com/prestigeをご覧ください。
特徴および利点
Prestige Antibodies® are highly characterized and extensively validated antibodies with the added benefit of all available characterization data for each target being accessible via the Human Protein Atlas portal linked just below the product name at the top of this page. The uniqueness and low cross-reactivity of the Prestige Antibodies® to other proteins are due to a thorough selection of antigen regions, affinity purification, and stringent selection. Prestige antigen controls are available for every corresponding Prestige Antibody and can be found in the linkage section.
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
  • IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
  • Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
関連事項
Corresponding Antigen APREST78074
物理的形状
PBS溶液(pH 7.2, 40%グリセロールおよび0.02%アジ化ナトリウム含有)。
法的情報
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK
WGK 1
Jan Code
HPA027612-100UL:
HPA027612-25UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Yuelong Liu et al.
Human molecular genetics, 23(8), 2145-2156 (2013-12-03)
Haploinsufficiency for CHD7, an ATP-dependent nucleosome remodeling factor, is the leading cause of CHARGE syndrome. While congenital heart defects (CHDs) are major clinical features of CHARGE syndrome, affecting >75% of patients, it remains unclear whether CHD7 can directly regulate cardiogenic
Qianchuang Sun et al.
Developmental biology, 452(1), 1-7 (2019-05-03)
Cardiomyocytes undergo dramatic changes during the fetal to neonatal transition stage to adapt to the new environment. The molecular and genetic mechanisms regulating these changes remain elusive. In this study, we showed Sema6D as a novel signaling molecule regulating perinatal
Sameer S Bajikar et al.
Developmental cell, 43(4), 418-435 (2017-11-22)
Triple-negative breast cancer (TNBC) is an aggressive and heterogeneous carcinoma in which various tumor-suppressor genes are lost by mutation, deletion, or silencing. Here we report a tumor-suppressive mode of action for growth-differentiation factor 11 (GDF11) and an unusual mechanism of