Merck
すべての画像(9)
主要文書
安全性情報
HPA035240
Sigma-Aldrich
抗SLC1A5 ウサギ宿主抗体
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
別名:
抗AAAT, 抗AKAP121抗体, 抗AKAP149抗体, 抗AKAP84抗体, 抗ASCT2, 抗M7V1, 抗PRKA1抗体, 抗RDRC, 抗S-AKAP84抗体, 抗SAKAP84, 抗溶質担体ファミリー1(中性アミノ酸輸送体)、メンバー5
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
Human Protein Atlas Number:
NACRES:
NA.43
結合体:
unconjugated
application:
IF
IHC
WB
クローン:
polyclonal
化学種の反応性:
human
citations:
13
テクニック:
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
western blot: 0.04-0.4 μg/mL
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
製品種目
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
化学種の反応性
human
強化検証
recombinant expression
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
テクニック
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
western blot: 0.04-0.4 μg/mL
免疫原配列
VDRTESRSTEPELIQVKSELPLDPLPVPTEEGNPLLKHYRGPAGDATVASEKESVM
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SLC1A5(6510)
免疫原
溶質キャリアファミリー1(中性アミノ酸輸送体)メンバー5のPrEST(protein epitope signature tag)抗原リコンビナントタンパク質。
アプリケーション
Atlas Antibodiesが提供するすべてのPrestige抗体は、Human Protein Atlas(HPA)プロジェクトにより開発および検証されているので、本業界で最も広範な特性評価により支援されています。
Human Protein Atlasプロジェクトは、次の3つのAtlasに細分することができます。 組織Atlas、がんAtlas、およびヒト細胞Atlas。Tissue and Cancer Atlas(組織とがんAtlas)プロジェクトをサポートするために生成された抗体は、何百もの正常組織と疾患組織に対して免疫組織染色検査が行われています。また、Human Cell Atlas(ヒト細胞Atlas)プロジェクトの最近の取り組みを通じ、多くは、組織レベルだけでなく現在では細胞内レベルでもヒトプロテオームをマッピングする免疫蛍光により特徴が明らかにされています。これらの画像とこの膨大なデータセットのコレクションは、Image Galleryリンクをクリックすることにより、Human Protein Atlas(HPA)サイトでご覧になれます。私たちは、Prestige抗体®プロトコルおよびその他の有用な情報もお届けします。
特徴および利点
Prestige抗体®は、高度に特徴づけられ、広く検証された抗体であり、各標的の利用可能なすべての特性データにはさらなる利点があります。各標的は、このページの上部にある製品名のすぐ下にリンクされたHuman Protein Atlasポータルを介してご利用できます。Prestige抗体®の特異性と他のタンパク質に対する低い交差反応性は、抗原領域の徹底的な選択、アフィニティー精製、および厳格な選択によるものです。Prestige対照抗原は、対応するすべてのPrestige抗体でご利用でき、リンク先で閲覧できます。
Prestige抗体はすべて、以下の方法で試験が行われます。
  • 44の正常ヒト組織と最も一般的な癌タイプの20の組織のIHC組織アレイ
  • 364のヒト組換えタンパク質フラグメントのタンパク質アレイ
関連事項
対応する抗原APREST78703
物理的形状
PBS溶液(pH 7.2, 40%グリセロールおよび0.02%アジ化ナトリウム含有)。
法的情報
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
弊社のカタログまたは製品に添付された弊社のその他の文書に記載されていない場合、弊社の製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
HPA035240-100UL:
HPA035240-25UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Kryštof Štafl et al.
Retrovirology, 18(1), 15-15 (2021-06-24)
Human Syncytin-1 is a placentally-expressed cell surface glycoprotein of retroviral origin. After interaction with ASCT2, its cellular receptor, Syncytin-1 triggers cell-cell fusion and formation of a multinuclear syncytiotrophoblast layer of the placenta. The ASCT2 receptor is a multi-spanning membrane protein
J Dong et al.
Oncogenesis, 6(7), e356-e356 (2017-07-12)
Tumor cells must activate specific transporters to meet their increased glutamine metabolic demands. Relative to other glutamine transporters, the ASC family transporter 2 (ASCT2, also called SLC1A5) is profoundly elevated in a wide spectrum of human cancers to coordinate metabolic
Michael L Schulte et al.
Molecular imaging and biology, 19(3), 421-428 (2016-10-23)
This study aimed to study whether cancer cells possess distinguishing metabolic features compared with surrounding normal cells, such as increased glutamine uptake. Given this, quantitative measures of glutamine uptake may reflect critical processes in oncology. Approximately, 10 % of patients with
Shogo Okazaki et al.
Cancer science, 110(11), 3453-3463 (2019-08-25)
Targeting the function of membrane transporters in cancer stemlike cells is a potential new therapeutic approach. Cystine-glutamate antiporter xCT expressed in CD44 variant (CD44v)-expressing cancer cells contributes to the resistance to oxidative stress as well as cancer therapy through promoting
Rokaya El-Ansari et al.
Breast cancer research and treatment, 175(1), 27-38 (2019-01-24)
Breast cancer (BC) is a heterogeneous disease characterised by variant biology, metabolic activity, and patient outcome. Glutamine availability for growth and progression of BC is important in several BC subtypes. This study aimed to evaluate the biological and prognostic role