Merck
HS120032
50-Well microtube storage box, for 1.5-2.0 mL tubes
natural, polypropylene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41123300
NACRES:
NB.12
物質
polypropylene
特徴
Holds 50 x 1.5-2.0 mL tubes
包装
pkg of 5
メーカー/製品名
Heathrow Scientific HS120032
サイズ
142x92x56 mm
natural
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Ideal for sample or case study storage.
  • Made from polypropylene
  • Great for smaller storage requirements of 1.5/2.0 mL microtubes or cryogenic vials
  • Easy-open hinged lid with snap clasp
  • Tubes: 1.5/2.0 mL
  • Wells: 50
  • Well Dia: 12.3 mm
  • Dimensions: 5.6 x 3.6 x 2.2 in (14.2 x 9.2 x 5.6 cm)
  • Packaging: 5/pk
  • Autoclavable