物質
plastic
特徴
Holds 1 box
メーカー/製品名
Heathrow Scientific HS120258
W × L × H
254 mm × 156 mm × 97 mm
色
white
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Available infused with Microban ideal for use in clean rooms, hospitals, and microbiological work areas.
- High-impact, durable resin is resistant to harsh cleaning solutions
- Modular design allows single boxes or horizontal stacking for multiple box holder
- Universal fit for most major brands of glove boxes
- Mounting screws included
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)