Merck
HS15991C
Slide box
100 place, white
別名:
Box for Slides, Slide Holder, Slide Storage Box
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41123302
NACRES:
NB.17
物質
polypropylene
特徴
Holds 100 x slides 76x26 mm
メーカー/製品名
Heathrow Scientific HS15991C
サイズ
210x169x37 mm
white
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
特徴および利点
  • The slide box is made of durable polypropylene.
  • The box can hold either 25 or 100 standard slides (25 x 75 mm and 1 x 3 inches).
  • Latch locks keep hinged lids securely closed.
  • Stability is maximized by stacking feet.
  • Slide identification card - capacity 100 slides
  • No liner
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5