Merck
HS23205
Cryogenic Vial Cane
to hold, 5 x 2.0 mL vials per rack, clear aluminum
別名:
cryogenic vial cane, cryostorage cane, cryovial cane, dewar cane, liquid nitrogen cane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121704
NACRES:
NB.12
物質
clear aluminum
特徴
to hold 5 x 2.0 mL vials per rack
包装
pack of 12 ea
メーカー/製品名
Heathrow Scientific HS23205
L
290 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The aluminum Cryogenic Vial Cane organizes cryogenic samples in dewars and hold vials for freezer storage or immersion in LN2 dewars.
特徴および利点
  • Up to 5 x 2.0 mL size vials
  • Use in liquid and vapor phase; use approved vials only
  • Canes bend to fit all major cryogenic vial brands
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)