アプリケーション
Sigma Acid Fast Stain、Procedure HT80において、Carbol Fuchsin (HT80-1)とともにご使用下さい。対比染色や区別化剤として働きます。
その他情報
脱イオン水中に1.5%のマラカイトグリーン オキサラート(認証済み)、10%酢酸、17%グリセロールを含有します。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
HT8028-250ML:4548173368412
HT8028-VAR:
HT8028-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
PloS one, 6(12), e29062-e29062 (2011-12-24)
We earlier showed that 18β-glycyrrhetinic acid (GRA), a pentacyclic triterpenoid from licorice root, could completely cure visceral leishmaniasis in BALB/c mouse model. This was associated with induction of nitric oxide and proinflammatory cytokine production through the up regulation of NF-κB.
関連コンテンツ
An overview of the science and practice of bacteriology in clinical diagnostics. Learn more about the application of standard and special stains for microscopic analysis.
臨床診断における細菌学の科学・実践の概要顕微鏡解析用の標準および特殊な染色法の用途について学びます。