製品名
インターロイキン-3 ヒト, IL-3, recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
由来生物
human
品質水準
リコンビナント
expressed in E. coli
アッセイ
≥97% (HPLC and SDS-PAGE)
フォーム
lyophilized powder
有効性
≤1.0 ng/mL ED50/EC50
品質
endotoxin tested
分子量
15 kDa
包装
pkg of 10 and 50 μg
保管条件
avoid repeated freeze/thaw cycles
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
≤0.1 EU/μg
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... IL3(3562)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
アナリシスノート
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
I1646-BULK:
I1646-10UG:
I1646-10UG-PW:
I1646-50UG:
I1646-VAR:
I1646-50UG-PW:
資料
Interleukins, released from leukocytes, include IL-1β playing crucial roles in inflammation, immune responses, and anti-tumor immunity.
プロトコル
Stem cell reprogramming protocols to generate human induced pluripotent stem cells (iPSCs) including viral and non-viral RNA based methods.