安全性情報
L1398
ラテックスビーズ、藍色
0.80 μm average diameter, aqueous suspension
別名:
Blue-Dyed Latex Beads, Deep Blue Latex Beads
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.13
フォーム
aqueous suspension
組成
solids, 2.5%
包装
pack of 1 mL
pack of
平均直径
0.80 μm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
特徴および利点
色素が表面に結合しているのではなく、ビ-ズに組み込まれています。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
L1398-BULK:
L1398-VAR:
L1398-1ML:
L1398-10ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Daniel F Marker et al.
Journal of neuroinflammation, 9, 261-261 (2012-11-30)
Human Immunodeficiency Virus-1 (HIV-1) associated neurocognitive disorders (HANDs) are accompanied by significant morbidity, which persists despite the use of combined antiretroviral therapy (cART). While activated microglia play a role in pathogenesis, changes in their immune effector functions, including phagocytosis and