Merck
M1937
Greiner CELLSTAR® 384ウェルプレート
flat bottom clear polystyrene wells (with lid and micro-clear bottom), sterile
別名:
384 ウェルマイクロタイタープレート, 384 ウェルマイクロプレート, 384ウェルプレート, 384マルチウェルプレート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122107
NACRES:
NB.22
物質:
black polystyrene
flat bottom clear polystyrene wells (with lid and micro-clear bottom)
最大容量:
131 μL
サイズ:
384 wells
有効容積:
110 μL
無菌性:
sterile
結合型:
Tissue Culture (TC)-treated surface
特徴:
lid
物質
black polystyrene
flat bottom clear polystyrene wells (with lid and micro-clear bottom)
無菌性
sterile
特徴
lid
包装
case of 32
メーカー/製品名
Greiner 781091
最大容量
131 μL
サイズ
384 wells
有効容積
110 μL
結合型
Tissue Culture (TC)-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
CELLSTAR®、使用時の最適容量が15~110 μLの384ウェルの平底マイクロプレート、最大ウェル容量は131 μL。増殖領域:10 mm(2)(フタを含む)
特徴および利点
  • DNase, RNase, human DNA free
  • Physical surface treated for better cell adhesion
  • Non-cytotoxic and non-pyrogenic
  • Sterile, stackable, and has a solid bottom
  • The lid enables minimal gas exchange due to low evaporation
  • Compatible with automated systems
  • Alphanumeric coding of well
  • Rounder square flat bottom well profile
その他情報
384ウェルの平板マイクロタイタープレート、フタあり、丸みがかった正方形のウェル、英数字によるウェルのコーディング、長さ:127.76 +/- 0.15 mm、幅:85.48 +/- 0.15 mm、湾曲:約150 μm。
適合性
黒色プレートはバックグラウンド蛍光を最小限に抑えます。μClearフィルムは、バックグラウンド、クロストーク、および自己蛍光を減らすことによって発光、蛍光、細胞監視、伝達、および画像化を改善します。細胞での作業に適しています。
法的情報
CELLSTAR is a registered trademark of Greiner Bio-One GmbH
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)