Merck
M217
Sigma-Aldrich
単クローン性抗ニコチン性アセチルコリン受容体(α1、α3、α5サブユニット) ラット宿主抗体
clone mAb 35, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
Anti-ACHR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.43
結合体:
unconjugated
application:
IHC (f)
クローン:
mAb 35, monoclonal
化学種の反応性:
human, chicken, eel
citations:
1
テクニック:
immunohistochemistry (frozen sections): 1:3,000
由来生物
rat
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
mAb 35, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
化学種の反応性
human, chicken, eel
以下との反応禁止
Xenopus
テクニック
immunohistochemistry (frozen sections): 1:3,000
アイソタイプ
IgG1
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
特異性
筋肉のAchRのα1サブユニットの細胞外表面の主な免疫原性領域と、神経細胞のAChRのα3およびα5サブユニットの相同領域と結合します。エピトープは、筋肉のニコチン性アセチルコリン受容体のα1サブユニットの細胞外表面に位置しています。 抗体は変性した雛のα5 AchRと結合しますが、変性したα3、α4、α7、α8、およびβ2とはうまく結合しません。また、主な免疫原性領域の相同関係によってβ3と結合することもあります。ニコチン性アセチルコリン受容体(AChR)のα1、α3、およびα5サブユニットの位置を突き止めて検出するのに使用されることもあります。
免疫原
電気ウナギ由来のニコチン性アセチルコリン受容体デンキウナギ
物理的形状
150 mMの塩化ナトリウムと0.05%のアジ化ナトリウムを含有する20 mMのNa3PO4溶液、pH 7.2。
法的情報
Salk Instituteの許可を受けて販売。
免責事項
当社のカタログまたは製品に添付された当社のその他の文書に別段の記載がない限り、当社の製品は研究にのみ使用することを意図しており、無許可での商用使用、in vitro診断での使用、ex vivoもしくはin vivo治療での使用、または人間もしくは動物でのあらゆるタイプの消費もしくは適用など、その他の目的には使用しないでください。
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
M217-100UL:
M217-VAR:
M217-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Jee-Young Park et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 34(31), 10211-10218 (2014-08-01)
Mutations in AChR subunits, expressed as pentamers in neuromuscular junctions (NMJs), cause various types of congenital myasthenic syndromes. In AChR pentamers, the adult ε subunit gradually replaces the embryonic γ subunit as the animal develops. Because of this switch in