分子量
antigen 180 kDa
化学種の反応性
rat, human, mouse
テクニック
immunohistochemistry (frozen sections): 1:1,000
immunoprecipitation (IP): 3 μL using 200 μg of rat brain
western blot: 1 μg/mL using 35S-Protein A (with ECL dilutions may be higher)
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... GRIN2B(2904)
mouse ... Grin2b(14812)
rat ... Grin2b(24410)
関連するカテゴリー
詳細
免疫原
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
M265-10UG:
M265-BULK:
M265-VAR:
M265-10UG-PW:
試験成績書(COA)