Merck
M2656
Sigma-Aldrich
マルチウェルプレート洗浄器/ディスペンサーマニホールド
8 position, straight
別名:
Multiwell Washer, Plate Washer, Plate Washer Manifolds
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122102
NACRES:
NB.22
無菌性
non-sterile
none
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
96穴マルチウェルプレートと組み合わせて使用
  • 一度にすべての列または行について、培地の分注・吸引または洗浄が可能
  • ルアーフィッティング
  • 簡単に洗浄とオートクレーブができるステンレス鋼とPTFEの構成
  • オプションの反復キットによって反復操作が可能
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2