Merck
M3668
Sigma-Aldrich
メテルゴリン
別名:
N-CBZ-[(8β)-1,6-ジメチルエルゴリン-8-イル]メチルアミン, [(8β)-1,6-ジメチルエルゴリン-8-イル)メチル]カルバミン酸フェニルメチルエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C25H29N3O2
CAS番号:
分子量:
403.52
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
mp
148-150 °C (lit.)
溶解性
0.1 M HCl: 1.4 mg/mL
ethanol: 4 mg/mL
H2O: insoluble
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@]2(CNC(=O)OCc1ccccc1)CN(C)[C@]3([H])Cc4cn(C)c5cccc(c45)[C@@]3([H])C2
InChI
1S/C25H29N3O2/c1-27-14-18(13-26-25(29)30-16-17-7-4-3-5-8-17)11-21-20-9-6-10-22-24(20)19(12-23(21)27)15-28(22)2/h3-10,15,18,21,23H,11-14,16H2,1-2H3,(H,26,29)/t18-,21+,23+/m0/s1
InChI Key
WZHJKEUHNJHDLS-QTGUNEKASA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
メテルゴリンは、以下の目的でセロトニン受容体アンタゴニストとして使用されています:
  • ひげ刺激により誘発されるアストロサイトカルシウムシグナルに対するその効果の研究
  • マウスにおけるリポ多糖に誘導される食欲不振に対するその効果の研究
  • 5-HT1A 受容体結合アッセイによる非特異的結合の評価
生物化学的/生理学的作用
メテルゴリンは麦角アルカロイドで、高い親和性で5-HT2A 受容体と5-HT2C 受容体を阻害する選択的セロトニンアンタゴニストです。Candida kruseiが原因の感染に対する抗真菌活性を持ちます。メテルゴリンは、月経前不快気分障害に対して治療効果を発揮します。また、解熱作用や鎮痛作用も示します。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
M3668-500MG:
M3668-BULK:
M3668-5G:
M3668-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Camila Marroni Roncon et al.
Planta medica, 77(3), 236-241 (2010-09-17)
The objective of this study was to investigate the effects of chronic administration of a semi-purified extract (Purified Extract A--PEA; 4, 8, or 16 mg/kg) of PAULLINIA CUPANA (guaraná) seeds on rats submitted to the elevated T-maze (ETM) model of
Boeun Lee et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 26(11) (2021-06-03)
N-phenylpiperazine analogs can bind selectively to the D3 versus the D2 dopamine receptor subtype despite the fact that these two D2-like dopamine receptor subtypes exhibit substantial amino acid sequence homology. The binding for a number of these receptor subtype selective
J David Glass et al.
The European journal of neuroscience, 31(6), 1117-1126 (2010-04-10)
Timing of the circadian clock of the suprachiasmatic nucleus (SCN) is regulated by photic and non-photic inputs. Of these, neuropeptide Y (NPY) signaling from the intergeniculate leaflet (IGL) to the SCN plays a prominent role. Although NPY is critical to
N J Beijerink et al.
Reproduction (Cambridge, England), 128(2), 181-188 (2004-07-29)
Dopamine agonists decrease plasma prolactin concentration and shorten the duration of anoestrus in the bitch. In order to determine whether this shortening results from decreased prolactin release or is due to another dopamine agonistic effect on the pulsatile release of
B K Smith et al.
The American journal of physiology, 277(3 Pt 2), R802-R811 (1999-09-14)
Systemic treatment with dexfenfluramine (dF), fluoxetine, or serotonin (5-hydroxytryptamine, 5-HT) recently was shown to suppress fat and occasionally protein but not carbohydrate intake in rats when a macronutrient selection paradigm was employed. These reports contrast with the prevailing literature, which