Merck
MAK067
Sigma-Aldrich
リンゴ酸アッセイキット
sufficient for 100 colorimetric tests
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161503
NACRES:
NA.84
使用法
sufficient for 100 colorimetric tests
検出方法
colorimetric
保管温度
−20°C
詳細
L-リンゴ酸はクエン酸回路中間体であり、リンゴ酸-アスパラギン酸シャトルの重要な構成要素です。 リンゴ酸-アスパラギン酸シャトルは、酸化的リン酸化で用いるため、ミトコンドリア膜内で還元当量を輸送するのに必要です。 下等生物では、CO2生成を伴うマロラクティック発酵により、リンゴ酸は乳酸に変換します。リンゴ酸は食品および医薬品産業で添加剤として高頻度で使用されるため、リンゴ酸定量はビール、ワイン、チーズおよび果物の製造において重要です。Malate Assay kit(リンゴ酸アッセイキット)は、様々なサンプル中のリンゴ酸濃度を測定する、簡易で高感度のアッセイです。
本キットでは、リンゴ酸は酸化され比色(450 nm)アッセイにより特異的に検出される生成物を産出します。本キットの典型的な検出感度はリンゴ酸1~35 nmolです。
アプリケーション
Malate Assay Kit(リンゴ酸アッセイキット)は、サンプル中のリンゴ酸濃度を測定するために使用されています。
適合性
組織、細胞および飲食物(例えばビール、ワイン、チーズおよび果物)などの様々なサンプル中のL(-)リンゴ酸濃度の測定に適しています。
原理
リンゴ酸濃度は酵素アッセイにより測定され、このアッセイでは存在するリンゴ酸と比例する比色(450 nm)の産物が得られます。本キットの典型的な検出域はリンゴ酸5~25 nmolです。
以下による置換
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
Stephen R Thom et al.
Free radical biology & medicine, 106, 406-416 (2017-03-16)
We hypothesized that elevations of carbon dioxide (CO2) commonly found in modern buildings will stimulate leukocytes to produce microparticles (MPs) and activate the nucleotide-binding domain-like receptor 3 (NLRP3) inflammasome due to mitochondrial oxidative stress. Human and murine neutrophils generate MPs
Melatonin alleviates adipose inflammation through elevating α-ketoglutarate and diverting adipose-derived exosomes to macrophages in mice.
Liu Z, et al.
Journal of Pineal Research, 64(1), e12455-e12455 (2018)
Michael W Shane et al.
Plant physiology, 161(4), 1634-1644 (2013-02-15)
Accumulating evidence indicates important functions for phosphoenolpyruvate (PEP) carboxylase (PEPC) in inorganic phosphate (Pi)-starved plants. This includes controlling the production of organic acid anions (malate, citrate) that are excreted in copious amounts by proteoid roots of nonmycorrhizal species such as
Lingjie Sang et al.
Nature metabolism, 3(1), 90-106 (2021-01-06)
Organelles use specialized molecules to regulate their essential cellular processes. However, systematically elucidating the subcellular distribution and function of molecules such as long non-coding RNAs (lncRNAs) in cellular homeostasis and diseases has not been fully achieved. Here, we reveal the
Melatonin alleviates adipose inflammation through elevating α-ketoglutarate and diverting adipose-derived exosomes to macrophages in mice
Liu Z, et al.
Journal of Pineal Research, 64(1), e12455-e12455 (2018)
資料
Warburg effect enhances glucose to lactate conversion in tumor cells, regardless of oxygen levels; impacting cancer metabolism since 1924.