Merck
MAK071
Sigma-Aldrich
ピルビン酸アッセイキット
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
別名:
ピルビン酸検出用アッセイキット
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161503
NACRES:
NA.84
使用法
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
検出方法
colorimetric
fluorometric
関連疾患
gastrointestinal diseases; cancer
保管温度
−20°C
遺伝子情報
詳細
ピルビン酸は解糖系やアラニンのアミノ基転移などを含む複数の代謝経路で使用、合成される、代謝の中心となる分子です。ピルビン酸はクエン酸回路でさらに酸化され、糖新生において炭水化物に変換されるか、または乳酸に還元されます。高レベルのピルビン酸は、肝疾患および遺伝性疾患に関連しています。ピルビン酸はまた体重減少に繋がる代謝を活性化させるために用いられています。
適合性
血液、組織および培養細胞などのさまざまな生物学的試料中のピルビン酸濃度測定に適しています。
原理
ピルビン酸の濃度を共役酵素アッセイにより測定する場合、ピルビン酸の存在量に比例して比色分析(570 nm)/蛍光分析(λex = 535/λem = 587 nm)生成物が生じます。
以下による置換
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
Changes in muscle cell metabolism and mechanotransduction are associated with myopathic phenotype in a mouse model of collagen VI deficiency.
De Palma S, et al.
PLoS ONE, 8(2), e56716-e56716 (2013)
Lauren K Wareham et al.
Antioxidants & redox signaling, 24(17), 1013-1028 (2016-02-26)
Carbon monoxide is a respiratory poison and gaseous signaling molecule. Although CO-releasing molecules (CORMs) deliver CO with temporal and spatial specificity in mammals, and are proven antimicrobial agents, we do not understand the modes of CO toxicity. Our aim was
Abstracts of the XVIth International Conference on Biological Inorganic Chemistry, July 22-26, 2013, Grenoble, France.
Journal of biological inorganic chemistry : JBIC : a publication of the Society of Biological Inorganic Chemistry, 19 Suppl 1, 1-696 (2014-03-13)
Xiaolong Zhang et al.
Biotechnology and bioengineering, 115(9), 2217-2231 (2018-06-14)
N-acetylneuraminic acid (NeuAc) is widely used as a nutraceutical for facilitating infant brain development, maintaining brain health, and enhancing immunity. Currently, NeuAc is mainly produced by extraction from egg yolk and milk, or via chemical synthesis. However, its low concentration
Astrocytic metabolic switch is a novel etiology for Cocaine and HIV-1 Tat-mediated neurotoxicity.
Natarajaseenivasan K, et al.
Cell Death & Disease, 9(4), 415-415 (2018)
資料
Warburg effect enhances glucose to lactate conversion in tumor cells, regardless of oxygen levels; impacting cancer metabolism since 1924.