Merck
MAK093
Sigma-Aldrich
ホスホフルクトキナーゼ(PFK)活性比色アッセイキット
sufficient for 100 colorimetric tests
別名:
PFK 活性アッセイキット
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161503
NACRES:
NA.84
使用法
sufficient for 100 colorimetric tests
検出方法
colorimetric
関連疾患
cancer; orthopedic diseases; aging/geriatric diseases
保管温度
−20°C
詳細
ホスホフルクトキナーゼ(PFK)は、解糖の第3段階、フルクトース-6-リン酸のフルクトース-1,6-二リン酸への変換、解糖の律速段階を触媒します。PFK活性は、翻訳後修飾に加えて複数の補因子によって高度に調節されており、組織の解糖流量の測定に使用できます。PFK活性の欠乏は、グリコーゲン貯蔵病であるグリコーゲン蓄積症、VII型グリコーゲン症(樽井病)を引き起こす可能性があります。
アプリケーション
ホスホフルクトキナーゼ(PFK)活性比色アッセイキットは、ホスホフルクトキナーゼの活性を測定するために使用されています。
適合性
ホスホフルクトキナーゼ活性の測定、グルコース代謝および細胞シグナル伝達の分析、および動物組織(肝臓、脳、心臓、筋肉など)および細胞培養(接着細胞または浮遊細胞)の抗癌剤のスクリーニングに適しています。
原理
ホスホフルクトキナーゼ比色分析キットは、さまざまなサンプルのPFK活性を測定するための簡単で直接的な手順を提供します。PFKの活性は、フルクトース-6-リン酸とATPがPFKによってフルクトース-1,6-二リン酸とADPに変換される結合酵素アッセイによって決定されます。ADPは、酵素混合物によってAMPおよびNADHに変換されます。結果として生じるNADHは無色のプローブを減少させ、存在するPFK活性に比例した比色(450 nm)産物をもたらします。PFKの1単位は、37°C、pH 7.4で1分あたり1.0 μモルのNADHを生成する酵素の量です。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Kai Zhou et al.
Cell death & disease, 9(10), 988-988 (2018-09-27)
Plastic phenotype convention between glioma stem cells (GSCs) and non-stem tumor cells (NSTCs) significantly fuels glioblastoma heterogeneity that causes therapeutic failure. Recent progressions indicate that glucose metabolic reprogramming could drive cell fates. However, the metabolic pattern of GSCs and NSTCs
Neng Tang et al.
Biochemical and biophysical research communications, 526(1), 1-7 (2020-03-21)
The mechanisms underlying the initiation and proliferation of liver regeneration (LR) has been extensively studied using the partial hepatectomy (PHx) model, while little is known about the termination of LR. PP2Acα (protein phosphatase 2 A catalytic subunit α isoform) is
Endurance exercise causes adverse changes in some hematological and physio-biochemical indices in ponies under high altitude stress condition.
Vivek P, et al.
The Indian journal of animal sciences., 88(2), 222-228 (2018)
Emilio Bueno et al.
Nature microbiology, 3(12), 1346-1353 (2018-10-03)
To survive and proliferate in the absence of oxygen, many enteric pathogens can undergo anaerobic respiration within the host by using nitrate (NO3-) as an electron acceptor1,2. In these bacteria, NO3- is typically reduced by a nitrate reductase to nitrite
Manipulation of a glycolytic regulator alters growth and carbon partitioning in the marine diatom Thalassiosira pseudonana.
Abbriano R, et al.
Algal research, 32, 250-258 (2018)