入力
protein
検出方法
colorimetric
関連疾患
cancer; hematological disorder; gastrointestinal diseases; neurological disorders; cardiovascular diseases
保管温度
−20°C
詳細
Para-nitrophenyl phosphate (pNPP) is a chromogenic substrate for most phosphatases such as alkaline phosphatases, acid phosphatases, protein tyrosine phosphatases and serine/threonine phosphatases. The reaction yields para-nitrophenol, which becomes an intense yellow soluble product under alkaline conditions and can be conveniently measured at A405 nm on a spectrophotometer.
アプリケーション
The pNPP Phosphatase Assay Kit may be used for:
- Metabolism Research
- Cardiovascular Research
- Neurodegenerative Research
特徴および利点
Simplified Process: Enjoy a hassle-free procedure that can be completed within 30 minutes without wash or reagent transfer steps, saving you time and effort.
Compatibility with High-Throughput Systems: Easily incorporate our kit into high-throughput handling systems, ensuring smooth and accurate processing, enhancing efficiency in your laboratory workflow.
Compatibility with High-Throughput Systems: Easily incorporate our kit into high-throughput handling systems, ensuring smooth and accurate processing, enhancing efficiency in your laboratory workflow.
適合性
The kit is suitable for the quantitative determination of phosphatase activity of protein phosphatases.
原理
The pNPP Phosphatase Assay kit involves adding a single reagent to the phosphatase and measuring the product formation on an absorbance reader. The assay can be conveniently performed in cuvettes, tubes or multi-well plates at either room temperature or 37 °C.
その他情報
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
ターゲットの組織
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)