Merck
MAK528
Sigma-Aldrich
Superoxide Dismutase (SOD) Assay Kit
sufficient for 100 colorimetric tests
別名:
Superoxide Dismutase Assay Kit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161503
NACRES:
NA.84
品質水準
アプリケーション
cosmetics
pharmaceutical
検出方法
colorimetric
関連疾患
amyotrophic lateral sclerosis (ALS); neurological disorders; musculoskeletal disorders; cancer; neurodegenerative disorders; pulmonary disorders; cardiovascular diseases
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
詳細
Superoxide dismutases are enzymes that catalyze the dismutation of superoxide into O2 and H2O2. They are an important antioxidant defense in all cells exposed to O2. There are three major families of superoxide dismutase: Cu/Zn, Fe/Mn, and the Ni type. Aberrant SOD activities have been linked to diseases such as amyotrophic lateral sclerosis, perinatal lethality, neural disorders and cancer.
特徴および利点
  • Linear detection range: 0.05 - 3 U/mL
  • Compatible with high-throughput handling systems.
  • No wash and reagent transfer steps are required.
適合性
The kit is suitable for the determination of superoxide dismutase in blood, cell, tissue and other biological samples.
原理
The Superoxide Dismutase (SOD) Assay Kit provides a convenient colorimetric means for the quantitative determination of SOD enzyme activity in biological samples. In the assay, superoxide (O2-) is provided by xanthine oxidase (XO) catalyzed reaction. O2- reacts with a WST-1 dye to form a colored product. SOD scavenges the O2- thus less O2- is available for the chromogenic reaction. The color intensity at 440 nm is used to determine the SOD activity in a sample.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)