Merck
MTCP521250U
MTC Bio ProPette LE 12-Channel Adjustable Pipettor
capacity 5-50 μL
別名:
pipette
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121500
NACRES:
NB.15
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
MTC Bio P5212-50U
キャパシティ
5-50 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ProPette LE 12 -Channel Pipette, 5 to 50µL
特徴および利点
  • Adjustable with Roto-Lock
  • Light weight with reduced forces
  • Full volume range (1.0µL-300µL)
  • Superior accuracy and reproducibility
  • Outstanding user comfort
法的情報
MTC is a trademark of MTC Bio
ProPette is a trademark of MTC Bio
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)