クローン
E978, monoclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~23 kDa
化学種の反応性
human
包装
antibody small pack of 25 μL
濃度
~1 mg/mL
テクニック
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-2 μg/mL using SKMel-37 total cell extract
アイソタイプ
IgG1
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CTAG1B(1485)
詳細
免疫原
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
N2038-100UL:
N2038-200UL:
N2038-25UL:
N2038-VAR:
N2038-BULK:
試験成績書(COA)