分子量
antigen ~62 kDa
化学種の反応性
mouse, human
テクニック
indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using differentiated mouse NIH3T3-L1 cells.
western blot (chemiluminescent): 1-2 μg/mL using whole extract of differentiated mouse NIH3T3-L1 cells
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PLIN(5346)
mouse ... Plin(103968)
rat ... Plin(25629)
詳細
免疫原
アプリケーション
- indirect immunofluorescence
- immunoblotting
- immunohistochemistry
Immunohistochemistry (1 paper)
Western Blotting (1 paper)
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
P1998-BULK:
P1998-VAR:
P1998-200UL:
試験成績書(COA)