Merck
P3510
Sigma-Aldrich
パパベリン 塩酸塩
≥98% (titration by HCL04), powder, cerebral vasodilator
別名:
6,7-ジメトキシ-1-ベラトリルイソキノリン 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H21NO4 · HCl
CAS番号:
分子量:
375.85
Beilstein:
3921435
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41106305
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
product name
パパベリン 塩酸塩, powder
アッセイ
≥98%
品質水準
形状
powder
white
溶解性
H2O: 25 mg/mL
SMILES記法
COC1=C(OC)C=C(C(CC2=CC(OC)=C(OC)C=C2)=NC=C3)C3=C1.Cl
InChI
1S/C20H21NO4.ClH/c1-22-17-6-5-13(10-18(17)23-2)9-16-15-12-20(25-4)19(24-3)11-14(15)7-8-21-16;/h5-8,10-12H,9H2,1-4H3;1H
InChI Key
UOTMYNBWXDUBNX-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... PDE4B(5142)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
塩酸パパベリンは、ベンジルイソキノリンアルカロイドのグループに属しています。ケシから採取されます。
アプリケーション
塩酸パパベリンは以下に使用されています。
  • 組織機序分析用の酸素化クレブス液
  • 組織取込み法における、ヘパリン化馬血清の血管拡張剤として
  • ヒト神経外モノアミン輸送体(EMT)またはラットEMTのいずれかを発現する、安定して導入された293細胞へのH-MPP+取り込みの阻害剤として
生物化学的/生理学的作用
パパベリンは、本来は男性の不能症を回復させるために使用されます。
平滑筋弛緩薬および脳血管拡張薬です。ホスホジエステラ-ゼインヒビタ-です。
特徴および利点
この化合物は、Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction(受容体分類およびシグナル伝達ハンドブック)のPhosphodiesterases(ホスホジエステラーゼ)のページに記載されています。ハンドブックのその他のページをご覧になるには、こちらをクリックしてください
この化合物は、環状ヌクレオチドの研究に使用するための製品です。その他の環状ヌクレオチド製品を見つけるにはここをクリックしてください。他の研究分野向け生理活性小分子の詳細については、sigma.com/discover-bsmをご覧ください。
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
P3510-25G:
P3510-5G:
P3510-BULK:
P3510-VAR:
P3510-100G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Activation of the extraneuronal monoamine transporter (EMT) from rat expressed in 293 cells
Grundemann D, et al.
British Journal of Pharmacology, 137(6), 910-918 (2002)
Intra-arterial papaverine infusions for the treatment of cerebral vasospasm induced by aneurysmal subarachnoid hemorrhage
Liu James K and Couldwell William T
Neurocritical Care, 2(2), 124-132 (2005)
Increased glomerular albumin permeability in old spontaneously hypertensive rats
Bakoush O, et al.
Nephrology, Dialysis, and Transplantation, 19(7), 1724-1731 (2004)
Effects of antiallergic agents, compound 48/80, and some reference inhibitors on the activity of partially purified human lung tissue adenosine cyclic 3',5'-monophosphate and guanosine cyclic 3',5'-monophosphate phosphodiesterases.
H Bergstrand et al.
Molecular pharmacology, 13(1), 38-43 (1977-01-01)
Differential roles of endothelin-1 in angiotensin II-induced atherosclerosis and aortic aneurysms in apolipoprotein E-null mice
Suen RS, et al.
The American Journal of Pathology, 179(3), 1549-1559 (2011)
資料
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.