安全性情報
P8165
Sigma-Aldrich
リン酸バッファー(pH 6.6、25°C)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352107
NACRES:
NA.47
フォーム
powder
品質水準
white
pH
6.60-6.80
アプリケーション
hematology
histology
保管温度
room temp
詳細
リン酸緩衝液′の緩衝能はpHに感受性があり、生理学的pH(7.2~7.4)での使用が好まれます。
アプリケーション
Wright Stain for Geometric Data HEMASTAIN®と使用します。
リン酸緩衝液は、光学顕微鏡や電子顕微鏡検査の重要な固定液として機能します。生体組織を保存するために、手術中に最もよく使用される洗浄溶液の成分です。免疫化学的染色法でも使用されます。
再構成
1本のバイアルから、34 mMのバッファ-を3.8 L調製することができます。
法的情報
HEMASTAIN is a registered trademark of Smithkline Corp.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
P8165-BULK:
P8165-12VL:
P8165-VAR:
P8165-1VL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Biological Electron Microscopy: Theory, Techniques, and Troubleshooting (2011)