PLA0175
Rabbit anti-BRF1 Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
別名:
90kD, 90kD subunit, B - related factor 1, B-related factor 1, BRF, BRF-1, BRF1 homolog, CFDS, GTF3B, GTF3B subunit 2, HEL-S-76p, RNA polymerase III, TAF3B2, TAF3C, TAFIII90, TATA box binding protein (TBP)-associated factor, TATA box binding protein (TBP)-associated factor 3C, TATA box-binding protein-associated factor, TBP - associated factor, TF3B90, TFIIIB90, epididymis secretory sperm binding protein Li 76p, general transcription factor IIIB, hBRF, hTFIIIB90, subunit 2, subunit of RNA polymerase III transcription initiation factor IIIB, subunit of RNA polymerase III transcription initiation factor IIIB (S. cerevisiae)
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
グレード
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
化学種の反応性
human, mouse
テクニック
immunohistochemistry: 1:200- 1:1,000
immunoprecipitation (IP): 2-5 μg/mg
western blot: 1:2,000- 1:10,000
アクセッション番号
NP_001510.2
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
遺伝子情報
rabbit ... BRF1(2972)
免疫原
物理的形状
その他情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
PLA0175-100UL:
PLA0175-100UL-KC:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)