安全性情報
PRS3091
Sigma-Aldrich
抗AID抗体 ウサギ宿主抗体
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
別名:
抗活性化誘導シチジンデアミナーゼ抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
結合体:
unconjugated
application:
ELISA (i)
ICC
WB
クローン:
polyclonal
化学種の反応性:
mouse, human
citations:
1
テクニック:
immunocytochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
predicted mol wt 22 kDa
化学種の反応性
mouse, human
テクニック
immunocytochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... AICDA(57379)
免疫原
a peptide corresponding to 14 amino acids near the carboxy-terminus of human AID.
関連事項
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP3091.
物理的形状
PBS溶液(0.02%アジ化ナトリウム含有)。
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
PRS3091-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)