Merck
PZ0341
Sigma-Aldrich
PF-06733804
≥98% (HPLC)
別名:
6-Amino-5-((1S)-2,2-difluoro-4-(2-(4-(trifluoromethoxy)phenyl)acetyl)cyclopentyloxy)-N-methylnicotinamide, 6-Amino-5-[[(3S)-4,4-difluoro-1-[2-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]acetyl]-3-pyrrolidinyl]oxy]-N-methyl-3-pyridinecarboxamide, PF06733804
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H19F5N4O4
CAS番号:
分子量:
474.38
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 20 mg/mL, clear
保管温度
room temp
SMILES記法
NC1=C(O[C@H]2CN(C(CC3=CC=C(OC(F)(F)F)C=C3)=O)CC2(F)F)C=C(C(NC)=O)C=N1
InChI
1S/C20H19F5N4O4/c1-27-18(31)12-7-14(17(26)28-8-12)32-15-9-29(10-19(15,21)22)16(30)6-11-2-4-13(5-3-11)33-20(23,24)25/h2-5,7-8,15H,6,9-10H2,1H3,(H2,26,28)(H,27,31)/t15-/m0/s1
生物化学的/生理学的作用
PF-06733804 is pan tropomyosin-related kinase (Trk) inhibitor.
法的情報
Sold for research purposes under agreement from Pfizer Inc.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PZ0341-VAR:
PZ0341-BULK:
PZ0341-25MG:
PZ0341-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)