製品名
レトロルシン, ≥90% (HPLC)
品質水準
アッセイ
≥90% (HPLC)
mp
208-211 °C (lit.)
SMILES記法
C\C=C1\C[C@@H](C)[C@](O)(CO)C(=O)OCC2=CCN3CC[C@@H](OC1=O)[C@@H]23
InChI
1S/C18H25NO6/c1-3-12-8-11(2)18(23,10-20)17(22)24-9-13-4-6-19-7-5-14(15(13)19)25-16(12)21/h3-4,11,14-15,20,23H,5-10H2,1-2H3/b12-3-/t11-,14-,15-,18-/m1/s1
InChI Key
BCJMNZRQJAVDLD-CQRYIUNCSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- ラットにおける壊死性肝損傷を誘導するための有糸分裂阻害性ピロリジジンアルカロイド化合物として
- ラットにおいて肝細胞損傷を誘導するため
- マウスにおける内因性肝細胞増殖を停止させるため
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
R0382-500MG:
R0382-VAR:
R0382-100MG:
R0382-BULK:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)