Merck
R0384
Worthington社製付属品
5 shelf rack for LS750 Dewar
別名:
dewar rack
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122806
NACRES:
NB.22
特徴
Holds 5 x boxes
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Worthington R036-9C34
テクニック
cryopreservation: suitable
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
各棚は、2 mL のバイアルが25本入る3×3×2インチ(7.6×7.6×5.1 cm)のボックスを1つ収納します。ばね作用の保持クリップが各ボックスを固定します。ボックスは含まれていません。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)