Merck
R0395
Sigma-Aldrich
Rapamycin
from Streptomyces hygroscopicus, ≥95% (HPLC), powder, mTOR inhibitor
別名:
23,27-エポキシ-3H-ピリド[2,1-c][1,4]オキサアザシクロヘントリアコンチン, AY 22989, シロリムス
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C51H79NO13
CAS番号:
分子量:
914.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
製品名
ラパマイシン Streptomyces hygroscopicus由来, ≥95% (HPLC), powder
品質水準
アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
powder
off-white
溶解性
ethanol: 2 mM
DMSO: soluble
抗生物質活性スペクトル
fungi
yeast
作用機序
enzyme | inhibits
protein synthesis | interferes
保管温度
−20°C
SMILES記法
CO[C@@H]1C[C@@H](CC[C@H]1O)C[C@@H](C)[C@@H]2CC(=O)[C@H](C)\C=C(C)\[C@@H](O)[C@@H](OC)C(=O)[C@H](C)C[C@H](C)\C=C\C=C\C=C(C)\[C@H](C[C@@H]3CC[C@@H](C)[C@@](O)(O3)C(=O)C(=O)N4CCCC[C@H]4C(=O)O2)OC
InChI
1S/C51H79NO13/c1-30-16-12-11-13-17-31(2)42(61-8)28-38-21-19-36(7)51(60,65-38)48(57)49(58)52-23-15-14-18-39(52)50(59)64-43(33(4)26-37-20-22-40(53)44(27-37)62-9)29-41(54)32(3)25-35(6)46(56)47(63-10)45(55)34(5)24-30/h11-13,16-17,25,30,32-34,36-40,42-44,46-47,53,56,60H,14-15,18-24,26-29H2,1-10H3/b13-11+,16-12+,31-17+,35-25+/t30-,32-,33-,34-,36-,37+,38+,39+,40-,42+,43+,44-,46-,47+,51-/m1/s1
InChI Key
QFJCIRLUMZQUOT-HPLJOQBZSA-N
遺伝子情報
human ... FKBP1A(2280)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ラパマイシンは Streptomyces hygroscopicus 由来です。ウイルスの複製を阻害します。この天然の抗真菌抗生物質は、抗老化剤であることが証明されています。ラパマイシンは年齢に関係なく mTORC1 を有意に阻害します。A6 細胞のプロテインキナーゼ C 活性を抑制し、イオン輸送を促進します。また、メンブレンおよび細胞質製剤において免疫反応を抑制します。さらに、内因性 mRNA の翻訳に特異的な作用を示し、シグナル伝達経路における p70s6k の活性化を阻害することにより、5′TOP mRNA の翻訳を阻害します。ラパマイシンは抗悪性腫瘍作用を示します。
化学構造:マクロライド
アプリケーション
Streptomyces hygroscopicus 由来のラパマイシンは、以下の用途に使用されています:
  • オートファジーアッセイに用いる BV2 細胞または BV2-LC3 細胞の処理として
  • BM-MSC のオートファジーに対するフォークヘッドボックス O3(FOXO3)の効果を研究するために、FOXO3 に対する低分子干渉 RNA(siFOXO3)のレンチウイルス担体でトランスフェクトした骨髄間葉系幹細胞(BM-MSC)のオートファジー活性化剤として
  • 哺乳類ラパマイシン標的複合体 1(mTORC1)シグナル伝達を阻害する目的で絨毛を事前にインキュベートするため
生物化学的/生理学的作用
ラパマイシンの分子標的(mTOR)に結合して阻害する大環状トリエン抗生物質。この化合物は、ラパマイシンの分子標的(mTOR)に結合して阻害するFKBP12と複合体を形成します。ラパマイシンは強力な免疫抑制薬で抗がん活性があります。
特徴および利点
この化合物はHandbook of Receptor Classification and Signal Transduction(受容体分類およびシグナル伝達ハンドブック)のPKB/Aktのページに記載されています。ハンドブックのその他のページをご覧になるには、こちらをクリックしてください。
その他情報
容器は固く閉め、乾燥した、通気の良い場所で保管してください。保管場所の乾燥を維持してください。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Repr. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
R0395-1MG:
R0395-BULK:
R0395-VAR:
R0395-1MG-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Activation of autophagy pathway suppresses the expression of iNOS, IL6 and cell death of LPS-stimulated microglia cells
Han HE, et al.
Biomolecules & Therapeutics, 21, 21-21 (2013)
Rapamycin inhibits protein kinase C activity and stimulates Na+ transport in A6 cells
Rokaw MD, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 271, 32468-32473 (1996)
FOXO3 is targeted by miR-223-3p and promotes osteogenic differentiation of bone marrow mesenchymal stem cells by enhancing autophagy
Long C, et al.
Human Cell : Official Journal of Human Cell Research Society (2021)
Rapamycin for longevity: opinion article
Blagosklonny, Mikhail V
Aging (Albany. NY.), 11, 8048-8048 (2019)
Line Heylen et al.
Clinical infectious diseases : an official publication of the Infectious Diseases Society of America, 60(10), 1505-1511 (2015-02-15)
Transplant recipients are at risk for invasive aspergillosis (IA), associated with a significant mortality rate. Renal transplant-specific risk factors have not been established. Forty-one adult kidney transplant recipients diagnosed with proven or probable IA from 1995 through 2013 were identified
資料
Cancer stem cell media, spheroid plates and cancer stem cell markers to culture and characterize CSC populations.
Bioactive small molecules for immune system signaling target identification/validation and antibiotics, antivirals, and antifungals offered.