安全性情報
RAB0258
Sigma-Aldrich
Rat IL-13 ELISA Kit
for cell and tissue lysates
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116158
NACRES:
NA.32
化学種の反応性
rat
包装
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
テクニック
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
入力
sample type cell lysate
sample type tissue lysate
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 20 pg/mL
standard curve range: 27.43-20000 pg/mL
検出方法
colorimetric
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
詳細
The Rat IL-13 ELSA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) kit is an in vitro enzyme-linked immunosorbent assay for the quantitative measurement of Rat IL-13 cell lysate and tissue lysate.
免疫原
Recombinant Rat IL-13
アプリケーション
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
その他情報
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • RABDIL6ELISA 5X Sample Diluent Buffer (Item D2)SDS
  • RABELADEELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer E (Item E2)SDS
  • RABLYSIS12X Cell Lysis Buffer (Item J)SDS
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)SDS
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)SDS
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)SDS
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Tae Young Jang et al.
International immunopharmacology, 22(2), 444-450 (2014-08-12)
To evaluate the antiallergic effects of oral benzaldehyde in a murine model of allergic asthma and rhinitis, we divided 20 female BALB/c mice aged 8-10 weeks into nonallergic (intraperitoneally sensitized and intranasally challenged to normal saline), allergic (intraperitoneally sensitized and
Arvind Chopra et al.
Arthritis & rheumatology (Hoboken, N.J.), 66(2), 319-326 (2014-02-08)
To evaluate whether chloroquine (CQ) is more effective than meloxicam for treating early musculoskeletal pain and arthritis following acute chikungunya (CHIK) virus infection. During the 2006 CHIK epidemic, 509 rural community cases of acute CHIK virus infection were identified in
Christian Schwartz et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 193(7), 3590-3599 (2014-08-31)
Schistosomiasis is a severe and chronic disease caused by the parasitic trematode Schistosoma mansoni after deposition of eggs in the liver and intestines. The immune response to S. mansoni eggs is characterized by increased Th2 cells, eosinophilia, and high serum
Eun-Hyeong Shim et al.
The Journal of pharmacy and pharmacology, 66(9), 1303-1316 (2014-06-26)
We aimed to investigate the inhibitory efficacy of Solanum tuberosum L. var. Vitelotte (SV) extract on atopic dermatitis (AD)-like skin lesions induced by the topical application of 2,4-dinitrochlorobenzene in NC/Nga mice. SV extract was administered orally to NC/Nga mice at the
Smanla Tundup et al.
Infection and immunity, 82(8), 3240-3251 (2014-05-29)
Antigen-presenting cell (APC) plasticity is critical for controlling inflammation in metabolic diseases and infections. The roles that pattern recognition receptors (PRRs) play in regulating APC phenotypes are just now being defined. We evaluated the expression of PRRs on APCs in