Merck
RAB0433
Sigma-Aldrich
Human Siglec-5 ELISA Kit
for serum, plasma, cell culture supernatants and urine
別名:
OB-BP2, Obesity-binding protein 2, Sialic acid-binding Ig-like lectin 5, Siglec-5
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116158
NACRES:
NA.32
品質水準
化学種の反応性
human
包装
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
テクニック
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
入力
sample type plasma
sample type serum
sample type cell culture supernatant(s)
sample type urine
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 8 pg/mL
standard curve range: 6.86-5000 pg/mL
検出方法
colorimetric
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... SIGLEC5(8778)
詳細
The Human Siglec-5 (CD170) ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) kit is an in vitro enzyme-linked immunosorbent assay for the quantitative measurement of human Siglec-5 and human Siglec-14 in serum, plasma, cell culture supernatants and urine.
免疫原
Recombinant Human Siglec5
アプリケーション
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
その他情報
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • RABELADAELISA 1X Assay/Sample Diluent Buffer A (Item D1)SDS
  • RABELADBELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer B (Item E1)SDS
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)SDS
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)SDS
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)SDS
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
Xinran Li et al.
Journal of immunology research, 2020, 3582648-3582648 (2020-05-01)
Premature ovarian insufficiency (POI) represents the hypergonadotropic hypoestrogenic symptoms that result in the loss of ovarian follicles. 5-30% POI cases are suggested to be involved in autoimmune etiology. MicroRNA-21 (miR-21) plays a vital role in ovarian folliculogenesis via regulating and
Meghan Angley et al.
Lupus science & medicine, 7(1) (2020-11-03)
Women with SLE may experience ovarian insufficiency or dysfunction due to treatment or disease effects. Anti-Müllerian hormone (AMH), a marker of ovarian reserve, has been examined in small populations of women with SLE with conflicting results. To date, these studies
Effect of radiotherapy for rectal cancer on female sexual function: a prospective cohort study.
A Svanström Röjvall et al.
The British journal of surgery, 107(5), 525-536 (2019-12-04)
P Melo et al.
Journal of assisted reproduction and genetics, 37(4), 855-863 (2020-02-08)
To investigate the impact of a 3-month course of intracortical injections of autologous platelet-rich plasma (PRP) upon ovarian reserve markers versus no intervention in women with low ovarian reserve prior to undergoing assisted reproductive technology (ART). Prospective controlled, non-randomized comparative
Stavroula Lila Kastora et al.
Journal of assisted reproduction and genetics, 37(7), 1623-1635 (2020-05-21)
Combination of transcriptomic and retrospective clinical data, to assess anti-Mullerian hormone (AMH) functionality at a cumulus cell level and evaluate AMH potential as a suitable marker for IVF outcomes (oocytes retrieved, number of day 3 embryos, gestation outcomes). Raw RNA-sequencing