詳細
効果的な遺伝子サイレンシングとオフターゲット効果低減が低濃度のsiRNA(1 nM)で達成されます。siRNAトランスフェクション試薬は滅菌溶液として提供され、血清および抗生物質に適合します。
その他情報
法的情報
関連製品
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
120.2 °F
引火点(℃)
49 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
S1452-BULK:
S1452-1ML:4548173925479
S1452-1ML-PW:
S1452-VAR:
S1452-100UL-PW:
S1452-100UL:4548173925462
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
This brief webinar provides an overview of what transfection is and the methods that are used to introduce DNA or RNA into eukaryotic cells.
このウェビナーでは、トランスフェクションの概要および真核細胞にDNAやRNAを導入する方法について説明します。
関連コンテンツ
Browse our convenient transfection reagent selection guide to match the best reagent for your specific cell line and application needs.
Sigma-Aldrich®アドバンストゲノミクスは、CRISPR、Cas9、合成ガイドRNA(sgRNA)、およびジンクフィンガーヌクレアーゼ(ZFN)などの遺伝子編集とサイレンシング工学技術の有力なプロバイダーです。
Sigma-Aldrich® Advanced Genomics is the leading provider of gene editing and silencing technologies including CRISPR, Cas9, synthetic guide RNA (sgRNA), and Zinc Finger Nuclease (ZFN).