クローン
3G7, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~44.7 kDa
化学種の反応性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SDHC(6391)
関連するカテゴリー
詳細
This gene encodes one of four nuclear-encoded subunits that comprise succinate dehydrogenase, also known as mitochondrial complex II, a key enzyme complex of the tricarboxylic acid cycle and aerobic respiratory chains of mitochondria. The encoded protein is one of two integral membrane proteins that anchor other subunits of the complex, which form the catalytic core, to the inner mitochondrial membrane. Several related pseudogenes are located in different genomic regions. Mutations in this gene have been associated with paragangliomas. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been described. (provided by RefSeq)
免疫原
SDHC (AAH33626, 1 a.a. ~ 169 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MAALLLRHVGRHCLRAHFSPQLCIRNAVPLGTTAKEEMERFWNKNIGSNRPLSPHITIYSWSLPMAMSICHRGTGIALSAGVSLFGMSALLLPGNFESYLELVKSLCLGPALIHTAKFALVFPLMYHTWNGIRHLMWDLGKGLKIPQLYQSGVVVLVLTVLSSMGLAAM
Sequence
MAALLLRHVGRHCLRAHFSPQLCIRNAVPLGTTAKEEMERFWNKNIGSNRPLSPHITIYSWSLPMAMSICHRGTGIALSAGVSLFGMSALLLPGNFESYLELVKSLCLGPALIHTAKFALVFPLMYHTWNGIRHLMWDLGKGLKIPQLYQSGVVVLVLTVLSSMGLAAM
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)