Merck
SAB1404827
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-OLFM1 antibody produced in mouse
clone 2E9-1A2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
AMY, NOE1, NOELIN1, OlfA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
結合体:
unconjugated
application:
ELISA (i)
クローン:
2E9-1A2, monoclonal
化学種の反応性:
human
citations:
1
テクニック:
indirect ELISA: suitable
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
2E9-1A2, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~44.7 kDa
化学種の反応性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... OLFM1(10439)
関連するカテゴリー
詳細
This gene product shares extensive sequence similarity with the rat neuronal olfactomedin-related ER localized protein. While the exact function of the encoded protein is not known, its abundant expression in brain suggests that it may have an essential role in nerve tissue. Several alternatively spliced transcripts encoding different isoforms have been found for this gene. (provided by RefSeq)
免疫原
OLFM1 (AAH00189, 1 a.a. ~ 169 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MPGRWRWQRDMHPARKLLSLLFLILMGTELTQNKRENKAEKMGGPESERKTTGEKTLNELPLFCLEAHAGSLALPRMCSPNPNPAVGLCRPAYPQSPSPGAAQTISQSLLERFCMASRREVFLAPGRPGGGWWLCTVAGQMHSFMCTHTHTHAHTGEQIPAEKSQPGPD
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)