Merck
SAB1407636
Sigma-Aldrich
Anti-SMU1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
BWD, DKFZp761L0916, FLJ10805, FLJ10870, FLJ11970, MGC117363, RP11-54K16.3, SMU-1, fSAP57
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
結合体:
unconjugated
application:
IF
WB
クローン:
polyclonal
化学種の反応性:
human
citations:
1
テクニック:
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~57.5 kDa
化学種の反応性
human
テクニック
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SMU1(55234)
免疫原
SMU1 (NP_060695.2, 1 a.a. ~ 513 a.a) full-length human protein.
Sequence
MSIEIESSDVIRLIMQYLKENSLHRALATLQEETTVSLNTVDSIESFVADINSGHWDTVLQAIQSLKLPDKTLIDLYEQVVLELIELRELGAARSLLRQTDPMIMLKQTQPERYIHLENLLARSYFDPREAYPDGSSKEKRRAAIAQALAGEVSVVPPSRLMALLGQALKWQQHQGLLPPGMTIDLFRGKAAVKDVEEEKFPTQLSRHIKFGQKSHVECARFSPDGQYLVTGSVDGFIEVWNFTTGKIRKDLKYQAQDNFMMMDDAVLCMCFSRDTEMLATGAQDGKIKVWKIQSGQCLRRFERAHSKGVTCLSFSKDSSQILSASFDQTIRIHGLKSGKTLKEFRGHSSFVNEATFTQDGHYIISASSDGTVKIWNMKTTECSNTFKSLGSTAGTDITVNSVILLPKNPEHFVVCNRSNTVVIMNMQGQIVRSFSSGKREGGDFVCCALSPRGEWIYCVGEDFVLYCFSTVTGKLERTLTVHEKDVIGIAHHPHQNLIATYSEDGLLKLWKP
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Han Guan et al.
Frontiers in oncology, 12, 1021270-1021270 (2022-10-21)
Exosomes have been identified to mediate the transmission of RNAs among different cells in tumor microenvironment, thus affecting the progression of different diseases. However, exosomal messenger RNAs (mRNAs) have been rarely explored. RNF157 mRNA has been found to be up-regulated