Merck
SAB1408065
Sigma-Aldrich
抗RASSF5抗体 マウス宿主抗体
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
MGC10823, MGC17344, Maxp1, NORE1, NORE1A, NORE1B, RAPL, RASSF3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
結合体:
unconjugated
application:
WB
クローン:
polyclonal
化学種の反応性:
human
citations:
テクニック:
western blot: 1 μg/mL
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~30.4 kDa
化学種の反応性
human
テクニック
western blot: 1 μg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... RASSF5(83593)
詳細
This gene is a member of the Ras association domain family. It functions as a tumor suppressor, and is inactivated in a variety of cancers. The encoded protein localizes to centrosomes and microtubules, and associates with the GTP-activated forms of Ras, Rap1, and several other Ras-like small GTPases. The protein regulates lymphocyte adhesion and suppresses cell growth in response to activated Rap1 or Ras. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. (provided by RefSeq)
免疫原
RASSF5 (NP_872606.1, 1 a.a. ~ 265 a.a) full-length human protein.
Sequence
MTVDSSMSSGYCSLDEELEDCFFTAKTTFFRNAQSKHLSKNVCKPVEETQRPPTLQEIKQKIDSYNTREKNCLGMKLSEDGTYTGFIKVHLKLRRPVTVPAGIRPQSIYDAIKEVNLAATTDKRTSFYLPLDAIKQLHISSTTTVSEVIQGLLKKFMVVDNPQKFALFKRIHKDGQVLFQKLSIADRPLYLRLLAGPDTEVLSFVLKENETGEVEWDAFSIPELQNFLTILEKEEQDKIQQVQKKYDKFRQKLEEALRESQGKPG
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)