安全性情報
SAB1408814
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-STMN2 antibody produced in mouse
clone 3E4, ascites fluid, solution
別名:
SCG10, SCGN10, SGC10
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
結合体:
unconjugated
application:
ELISA (i)
クローン:
3E4, monoclonal
化学種の反応性:
human
citations:
テクニック:
indirect ELISA: suitable
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
3E4, monoclonal
フォーム
solution
分子量
antigen 35.64 kDa
化学種の反応性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
アイソタイプ
IgMκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... STMN2(11075)
詳細
Superior cervical ganglion-10 is a neuronal growth-associated protein that shares significant amino acid sequence similarity with the phosphoprotein stathmin (MIM 151442).[supplied by OMIM
免疫原
STMN2 (NP_008960, 1 a.a. ~ 90 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MAKTAMAYKEKMKELSMLSLICSCFYPEPRNINIYTYDDMEVKQINKRASGQAFELILKPPSPISEAPRTLASPKKKDLSLEEIQKKLEA
物理的形状
透明溶液
WGK
WGK 3
Jan Code
SAB1408814-200UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)