安全性情報
SAB1409918
Sigma-Aldrich
抗RRP1抗体 マウス宿主抗体
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
D21S2056E, NNP-1, NOP52, RRP1A
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
結合体:
unconjugated
application:
IF
WB
クローン:
polyclonal
化学種の反応性:
human
citations:
テクニック:
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 52.8 kDa
化学種の反応性
human
テクニック
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... RRP1(8568)
詳細
The protein encoded by this gene is the putative homolog of the yeast ribosomal RNA processing protein RRP1. The encoded protein is involved in the late stages of nucleologenesis at the end of mitosis, and may be required for the generation of 28S rRNA. (provided by RefSeq)
免疫原
RRP1 (NP_003674.1, 1 a.a. ~ 461 a.a) full-length human protein.
Sequence
MVSRVQLPPEIQLAQRLAGNEQVTRDRAVRKLRKYIVARTQRAAGGFTHDELLKVWKGLFYCMWMQDKPLLQEELGRTISQLVHAFQTTEAQHLFLQAFWQTMNREWTGIDRLRLDKFYMLMRMVLNESLKVLKMQGWEERQIEELLELLMTEILHPSSQAPNGVKSHFIEIFLEELTKVGAEELTADQNLKFIDPFCRIAARTKDSLVLNNITRGIFETIVEQAPLAIEDLLNELDTQDEEVASDSDESSEGGERGDALSQKRSEKPPAGSICRAEPEAGEEQAGDDRDSGGPVLQFDYEAVANRLFEMASRQSTPSQNRKRLYKVIRKLQDLAGGIFPEDEIPEKACRRLLEGRRQKKTKKQKRLLRLQQERGKGEKEPPSPGMERKRSRRRGVGADPEARAEAGEQPGTAERALLRDQPRGRGQRGARQRRRTPRPLTSARAKAANVQEPEKKKKRRE
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 3
Jan Code
SAB1409918-50UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)