安全性情報
SAB1410126
Sigma-Aldrich
Anti-AHCYL1 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
DCAL, IRBIT, PRO0233, XPVKONA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
結合体:
unconjugated
application:
WB
クローン:
polyclonal
化学種の反応性:
human
citations:
テクニック:
western blot: 1 μg/mL
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 59 kDa
化学種の反応性
human
テクニック
western blot: 1 μg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... AHCYL1(10768)
免疫原
AHCYL1 (NP_006612.2, 1 a.a. ~ 530 a.a) full-length human protein.
Sequence
MSMPDAMPLPGVGEELKQAKEIEDAEKYSFMATVTKAPKKQIQFADDMQEFTKFPTKTGRRSLSRSISQSSTDSYSSAASYTDSSDDEVSPREKQQTNSKGSSNFCVKNIKQAEFGRREIEIAEQDMSALISLRKRAQGEKPLAGAKIVGCTHITAQTAVLIETLCALGAQCRWSACNIYSTQNEVAAALAEAGVAVFAWKGESEDDFWWCIDRCVNMDGWQANMILDDGGDLTHWVYKKYPNVFKKIRGIVEESVTGVHRLYQLSKAGKLCVPAMNVNDSVTKQKFDNLYCCRESILDGLKRTTDVMFGGKQVVVCGYGEVGKGCCAALKALGAIVYITEIDPICALQACMDGFRVVKLNEVIRQVDVVITCTGNKNVVTREHLDRMKNSCIVCNMGHSNTEIDVTSLRTPELTWERVRSQVDHVIWPDGKRVVLLAEGRLLNLSCSTVPTFVLSITATTQALALIELYNAPEGRYKQDVYLLPKKMDEYVASLHLPSFDAHLTELTDDQAKYLGLNKNGPFKPNYYRY
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 3
Jan Code
SAB1410126-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)