安全性情報
SAB1412493
Sigma-Aldrich
ANTI-LHX1 antibody produced in mouse
clone 1C11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
LHX1, LIM-1, LIM1, MGC126723, MGC138141
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
結合体:
unconjugated
application:
ELISA (i)
WB
クローン:
1C11, monoclonal
化学種の反応性:
human
citations:
テクニック:
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
1C11, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 36.74 kDa
化学種の反応性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... LHX1(3975)
関連するカテゴリー
詳細
This gene encodes a member of a large protein family which contains the LIM domain, a unique cysteine-rich zinc-binding domain. The encoded protein may function as a transcriptional regulator and be involved in control of differentiation and development of neural and lymphoid cells. A similar protein in mice is an essential regulator of the vertebrate head organizer. (provided by RefSeq)
免疫原
LHX1 (NP_005559, 1 a.a. ~ 100 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MVHCAGCKRPILDRFLLNVLDRAWHVKCVQCCECKCNLTEKCFSREGKLYCKNDFFRCFGTKCAGCAQGISPSDLVRRARSKVFHLNCFTCMMCNKQLST
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
Jan Code
SAB1412493-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)