安全性情報
SAB1412591
Sigma-Aldrich
ANTI-EGR1 antibody produced in mouse
clone 1F5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
NGFI-A
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
1F5, monoclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
antigen 37.84 kDa
化学種の反応性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... EGR1(1958)
詳細
The protein encoded by this gene belongs to the EGR family of C2H2-type zinc-finger proteins. It is a nuclear protein and functions as a transcriptional regulator. The products of target genes it activates are required for differentitation and mitogenesis. Studies suggest this is a cancer suppresor gene. (provided by RefSeq)
免疫原
EGR1 (NP_001955, 211 a.a. ~ 320 a.a) full length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
TPNTDIFPEPQSQAFPGSAGTALQYPPPAYPAAKGGFQVPMIPDYLFPQQQGDLGLGTPDQKPFQGLESRTQQPSLTPLSTIKAFATQSGSQDLKALNTSYQSQLIKPSR*
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
Jan Code
SAB1412591-100UG:
試験成績書(COA)