分子量
76 kDa
化学種の反応性
rabbit, mouse, dog, human, bovine, rat, horse, guinea pig
濃度
0.5 mg - 1 mg/mL
テクニック
western blot: suitable
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SLCO3A1(28232)
免疫原
生物化学的/生理学的作用
シーケンス
物理的形状
免責事項
WGK
WGK 3
Jan Code
SAB2102229-100UL:
SAB2102229-50UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
資料
Protein-based drug transporters are expressed in Sf9 cells. Understanding the specific mechanisms of tumor cell transporters is an essential aspect of chemotherapeutic drug design.