安全性情報
SAB2501678
Sigma-Aldrich
抗TSHR抗体 ヤギ宿主抗体
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
別名:
CHNG1, LGR3, MGC75129, thyroid stimulating hormone receptor
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
結合体:
unconjugated
application:
ELISA (i)
WB
クローン:
polyclonal
化学種の反応性:
human, bovine
citations:
1
テクニック:
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
由来生物
goat
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
化学種の反応性
human, bovine
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TSHR(7253)
免疫原
Peptide with sequence C-SKVTHIEIRNTRNLT, from the internal region of the protein sequence according toNP_000360.2; NP_001018046.1
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
20mM Tris(pH 7.3)、150mM NaCl、0.02% アジ化ナトリウム、0.5% ウシ血清アルブミン含有)を含む溶液中に0.5 mg/mLの濃度で提供されます。
WGK
WGK 2
Jan Code
SAB2501678-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Thoudam Debraj Singh et al.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 25(16), 5069-5081 (2019-04-24)
New strategies to restore sodium iodide symporter (NIS) expression and function in radioiodine therapy-refractive anaplastic thyroid cancers (ATCs) are urgently required. Recently, we reported the regulatory role of estrogen-related receptor gamma (ERRγ) in ATC cell NIS function. Herein, we identified