安全性情報
SAB3501272
Sigma-Aldrich
Anti-Sin Nombre Virus Glycoprotein 1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
liquid
交差性
virus (Sin Nombre virus)
濃度
1 mg/mL
テクニック
ELISA: suitable
アイソタイプ
IgG
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
Sin Nombre virus ... SNVsMgp1(2654026)
詳細
Sin Nombre virus (SNV) is a rodent-borne hantavirus of the family Bunyaviridae, an enveloped, negative-sense RNA viruses with a tripartite genome that can cause hantavirus pulmonary syndrome (HPS). Hantavirus glycoprotein precursor (GPC) is posttranslationally cleaved into two glycoproteins G1 (Gn) and G2 (Gc). The G1 glycoprotein is is thought to be degraded by the host autophagy machinery, and this autophagic clearance is required for efficient virus repliaction.
免疫原
Sin Nombre virus glycoprotein 1 antibody was raised against a 19 amino acid peptide near the amino terminus of the Sin Nombre virus glycoprotein.The immunogen is located within amino acids 60 - 110 of Sin Nombre Virus Glycoprotein 1.
アプリケーション
Sin Nombre virus glycoprotein 1 antibody can detect 10ng Sin Nombre virus glycoprotein 1 peptide in ELISA at 1 μg/ml.
物理的形状
Supplied in PBS containing 0.02% sodium azide.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
SAB3501272-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)