濃度
~1.0 mg/mL
テクニック
immunoprecipitation (IP): 1-2 μg using lysates of HEK-293T cells co-expressing mCD3ϲ and constitutively active LCK.
western blot: 0.5-1 μg/mL using lysates of HEK-293T cells co-expressing mCD3ϲ and constitutively active LCK.
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pTyr142)
遺伝子情報
human ... CD247(919)
mouse ... Cd247(12503)
詳細
免疫原
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
Jan Code
SAB4200334-VAR:
IXO14058:
SAB4200334-BULK:
SAB4200334-200UL:
SAB4200334-100UL:
試験成績書(COA)