安全性情報
SAB4301580
Sigma-Aldrich
Anti-Period Circadian Protein 2 (Phospho-SER662)
affinity isolated antibody
別名:
KIAA0347, Period circadian protein 2, hPER2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
クローン:
polyclonal
application:
IHC
WB
化学種の反応性:
mouse, human
テクニック:
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:3000
citations:
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
化学種の反応性
mouse, human
テクニック
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:3000
アクセッション番号
AC012485
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pSer662)
遺伝子情報
human ... PER2(8864)
免疫原
Peptide sequence around phosphorylation site of serine 662 (A-E-S(p)-V-A) derived from Human Period Circadian Protein 2.
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
ウサギIgGのPBS溶液(Mg2+およびCa2+を含まず)、pH 7.4、150 mM NaCl、0.02% アジ化ナトリウム、50% グリセロール
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB4301580-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)