安全性情報
SAB4301662
Sigma-Aldrich
Anti-VPS4B
affinity isolated antibody
別名:
MIG1, SKD1, SKD1B, VPS4-2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
クローン:
polyclonal
application:
IHC
化学種の反応性:
human
テクニック:
immunohistochemistry: 1:10-1:50
citations:
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
化学種の反応性
human
テクニック
immunohistochemistry: 1:10-1:50
アクセッション番号
NP_004860
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... VPS4B(9525)
免疫原
Synthetic peptide of human vacuolar protein sorting 4 homolog B (S. cerevisiae)
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
Rabbit IgG in pH7.4 PBS, 0.05% NaN3, 40% Glycerol.
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB4301662-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)